Få mere at vide
Phenylephrin, LoGiCal
Artikelnummer. 30458465
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458465 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458465 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0287.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylephrine
CAS 59-42-7
Analyt- eller komponentnavne Phenylephrine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenylephrine, (1R)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1
IUPAC navn 3-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 167.2
Mængde 10 mg
Formel vægt 167,0946 g/mol