Få mere at vide
Phenylephrine 2-O-Glucuronide (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylephrine 2-O-Glucuronide |
| CAS | 1260611-56-0 |
| Molekylær formel | C15H21NO8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-((R)-1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO8/c1-16-6-9(7-3-2-4-8(17)5-7)23-15-12(20)10(18)11(19)13(24-15)14(21)22/h2-5,9-13,15-20H,6H2,1H3,(H,21,22)/t9-,10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1 |
| SMIL | CNC[C@H](O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)c2cccc(O)c2 |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[(1R)-1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethoxy]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.33 |
| Formel vægt | 343.1267 |