Få mere at vide
Phenyldimethylchlorosilane, TRC
Artikelnummer. 30427606
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30427606 5 g
1 options
Artikelnummer. 30427606 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3197355G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyldimethylchlorosilane
CAS 768-33-2
Molekylær formel C8H11ClSi
Mængde 5 g
Synonym (Chlorodimethylsilyl)benzene, Chlorodimethylphenylsilane, Dimethylphenylchlorosilane, Phenyldimethylsilyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C8H11ClSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
SMIL C[Si](C)(Cl)c1ccccc1
IUPAC navn chloro-dimethyl-phenylsilane
Molekylvægt (g/mol) 170.71
Formel vægt 170.0319