Få mere at vide
Phenylbutazone EP Impurity B, Mikromol™
Artikelnummer. 30050608
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050608 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050608 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0548.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phenylbutazone EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
CAS 16860-43-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H20 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione, Phenylbutazone Imp. B (EP), Phenylbutazone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-14-19(24)17(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(18(19)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,24H,2-3,14H2,1H3
SMIL CCCCC1(O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 4-butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 324.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 324.1474 g/mol