missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenylbutazone EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Phenylbutazone EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-[(1,2-Diphenyldiazanyl)carbonyl]hexanoic Acid |
| CAS | 3583-64-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-[(1,2-Diphenyldiazanyl)carbonyl]hexanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C19 H22 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-[(1,2-Diphenyldiazanyl)carbonyl]hexanoic Acid, Phenylbutazone Imp. A (EP), Propanedioic acid, 2-butyl-, 1-(1,2-diphenylhydrazide), Malonic acid, butyl-, 1,2-diphenylhydrazide (7CI), Malonic acid, butyl-, mono(1,2-diphenylhydrazide) (8CI), Propanedioic acid, butyl-, mono(1,2-diphenylhydrazide) (9CI), Bumadizon, Bumadizone, Butylmalonic acid mono(1,2-diphenylhydrazide), N-(2-Carboxycaproyl)hydrazobenzene, Phenylbutazone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O3/c1-2-3-14-17(19(23)24)18(22)21(16-12-8-5-9-13-16)20-15-10-6-4-7-11-15/h4-13,17,20H,2-3,14H2,1H3,(H,23,24) |
| SMIL | CCCCC(C(=O)O)C(=O)N(Nc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-[anilino(phenyl)carbamoyl]hexanoic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?