missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenylbutazone-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylbutazone-d9 |
| CAS | 1189479-75-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 2H9 H11 N2 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutyl)-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione, Phenylbutazone (chain-D9), Phenylbutazone (butyl-D9) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,14D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.43 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?