Få mere at vide
Phenylbutazon, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10761281 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10761281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199310050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50-33-9 | C19H20N2O2 | 308,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylbutazone
CAS 50-33-9
Smeltepunkt 104 °C til 107 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C19H20N2O2
MDL nummer MFCD00005500
Mængde 5 g
Merck Index 15, 7390
Synonym phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i opløsninger af alkalihydroxider, frit opløselige i acetone, ether og ethylacetat
InChI nøgle VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 4-butyl-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion
Molekylvægt (g/mol) 308.38
PubChem CID 4781
ChEBI CHEBI:48574
Formel vægt 308.38
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylbutazone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.