Få mere at vide
Phenylbutazon, 98%
Artikelnummer. 11312166
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312166 100 g 100g
11302166 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11312166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03449.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50-33-9 | C19H20N2O2 | 308,38 g/mol
Et ikke-steroid antiinflammatorisk lægemiddel
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-33-9
Molekylær formel C19H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 308.38
MDL nummer MFCD00005500
InChI nøgle VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion
PubChem CID 4781
ChEBI CHEBI:48574
IUPAC navn 4-butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
SMIL CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylbutazone
Smeltepunkt 105 °C til 108 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 290080
Merck Index 14,7277
Formel vægt 308.38
Procent renhed 98%