missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenylbutazone-13C12, TRC

Artikelnummer. 30411984
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411984 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411984 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3195711MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenylbutazone diphenyl-13C12
CAS 1325559-13-4
Molekylær formel C7 H20 N2 O2
Mængde 1 mg
Synonym 4-Butyl-1,2-diphenyl-13C12-pyrazolidine-3,5-dione
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,15+1,16+1
SMIL CCCCC1C(=O)N(N([13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2)C1=O)[13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]3
IUPAC navn 4-butyl-1,2-di((1,2,3,4,5,6-13C6)phenyl)pyrazolidine-3,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 320.29
Formel vægt 320.1927
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.