Få mere at vide
Phenylboronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11936121 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 11936121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445220250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 24388-23-6 | C12H17BO2 | 204,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylboronic acid pinacol ester
CAS 24388-23-6
Smeltepunkt 27 °C til 31 °C
Kogepunkt 110 °C (12,0 Torr)
Flammepunkt 107 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H17BO2
MDL nummer MFCD00966985 MFCD31699955
Mængde 25 g
Synonym phenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene, phenylboronic acid, pinacol ester, 2-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzeneboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenyl, acmc-209gbq, phenylboronic pinacol ester, phenylboronicacidpinacolester, pinacolboryl benzene
InChI nøgle KKLCYBZPQDOFQK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolan
Molekylvægt (g/mol) 204.08
PubChem CID 570673
Formel vægt 204.08
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylboronic acid pinacol ester