Få mere at vide
Phenylboronic acid neopentylglycol ester, 97%
Artikelnummer. 11936151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11936151 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11936151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445500050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5123-13-7 | C11H15BO2 | 190.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylboronic acid neopentylglycol ester
CAS 5123-13-7
Smeltepunkt 65°C to 67°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Molekylær formel C11H15BO2
MDL nummer MFCD05663851
Mængde 5 g
Synonym 5,5-dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzene, phenylboronic acid neopentyl glycol ester, 1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-phenyl, amtb968, fqmsnyzdfmwlgc-uhfffaoysa-n, phenylboronic acid,neopentyl ester, phenylboronic acid neopentylglycol ester, phenyl boronic acid neopentylglycol ester
InChI nøgle FQMSNYZDFMWLGC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)COB(OC1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 5,5-dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane
Molekylvægt (g/mol) 190.05
PubChem CID 11788741
Formel vægt 190.05
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylboronic acid neopentyl glycol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.