Få mere at vide
Phenylboronsyre, 98+%, kan indeholde varierende mængder anhydrid
Artikelnummer. 10667672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10667672 50 g Glasflaske 50g
10041420 10 g Glasflaske 10g
10440194 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10667672 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130360500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 98-80-6 | C6H7BO2 | 121,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-80-6
Molekylær formel C6H7BO2
Molekylvægt (g/mol) 121.93
MDL nummer MFCD00002103
InChI nøgle HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2
PubChem CID 66827
ChEBI CHEBI:44923
IUPAC navn phenylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylboronic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 217 °C til 222 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5B(OH)2
Mængde 50 g
Beilstein 16, 920
Fieser 01,833; 02,317; 03,221; 05,513; 07,284; 09,23; 11,408; 15,254
Merck Index 15, 1070
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselighed i benzen: 1,75%, xylen: 1,2%, methanol: 178%, ether: 30,2%
Formel vægt 121.93
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /