Få mere at vide
Phenylboronsyre (95%), TRC
Artikelnummer. 30411142
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30411142 25 g
1 options
Artikelnummer. 30411142 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31959025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylboronic Acid
CAS 98-80-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6H7BO2
Mængde 25 g
Synonym B-Phenylboronic Acid, Dihydroxyphenylborane, NSC 66487, Phenylboric Acid, Phenylboronic Acid, Phenyldihydroxyborane
InChI formel InChI=1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H
SMIL OB(O)c1ccccc1
IUPAC navn phenylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 121.93
Formel vægt 122.0539
Procent renhed >95