Få mere at vide
Phenylbiguanide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16404586
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16404586 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16404586 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101331
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Phenylbiguanide is a 5-HT3 receptor selective agonist with an EC50 of 3.0±0.1 μM.
Phenylbiguanide is a 5-HT3 receptor selective agonist with an EC50 of 3.0±0.1 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylbiguanide
Fysisk form Solid
CAS 102-02-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H11N5
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym N-Phenylbiguanide PBG 1-Phenylbiguanide
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (846.45 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC(NC(NC1=CC=CC=C1)=N)=N
Molekylvægt (g/mol) 177.21
Formel vægt 177.21
Procent renhed 98.0%