Få mere at vide
Phenylazosalicylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O3/c16-12-7-6-10(8-11(12)13(17)18)15-14-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+ |
| Formel vægt | 242.0691 |
| Procent renhed | >95% |