Få mere at vide
Phenylarsinoxid, 97%
Artikelnummer. 11407656
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407656 1 g 1g
11417656 5 g 5g
11427656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11407656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14674.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 637-03-6 | C6H5AsO | 168,03 g/mol
Phenylarsinoxid bruges som fjerkræcoccidiostatika i veterinærmedicin. Det bruges også i en membranpermeabel proteintyrosinphosphatasehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylarsinoxid anvendes som fjerkræcoccidiostatika i veterinærmedicin. Det bruges også i en membranpermeabel proteintyrosinphosphatasehæmmer.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid, chloroform, benzen, ether, ethanol, 50:50 dimethylsulfoxid:1 M saltsyre (3,0 mg/ml) og toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-03-6
Molekylær formel C6H5AsO
Molekylvægt (g/mol) 168.03
MDL nummer MFCD00001990
InChI nøgle BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylarsine oxide, oxophenylarsine, arzene, phenylarsenoxide, arsenosobenzene, arsine, oxophenyl, phenyl arsine oxide, benzene, arsenoso, fenylarsinoxid, caswell no. 060
PubChem CID 4778
ChEBI CHEBI:75253
IUPAC navn arsorosobenzen
SMIL O=[As]C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylarsine oxide
Smeltepunkt 140°C to 160°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3465
Beilstein 2935227
Merck Index 14,6949
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide,chloroform,benzene,ether,ethanol,50:50 dimethyl sulfoxide:1 M hydrochloric acid (3.0mg/ml) and toluene. Insoluble in water.
Formel vægt 168.03
Procent renhed 97%