Få mere at vide
Phenylarsinoxid, 97%
Artikelnummer. 10494375 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10494375 25 g Glasflaske 25g
10279403 1 g Glasflaske 1g
10124200 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10494375 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180350250
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 637-03-6 | C6H5AsO | 168,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-03-6
Molekylær formel C6H5AsO
Molekylvægt (g/mol) 168.03
MDL nummer MFCD00001990
InChI nøgle BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylarsine oxide, oxophenylarsine, arzene, phenylarsenoxide, arsenosobenzene, arsine, oxophenyl, phenyl arsine oxide, benzene, arsenoso, fenylarsinoxid, caswell no. 060
PubChem CID 4778
ChEBI CHEBI:75253
IUPAC navn arsorosobenzen
SMIL O=[As]C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylarsine oxide
Smeltepunkt 145 °C til 148 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5As=O
Mængde 25 g
Beilstein 16, I, 438
Merck Index 15, 7048
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: meget opløselig i benzen, let opløselig i ethanol, uopløselig i ether
Formel vægt 168.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenylarsine oxide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.