Få mere at vide
Phenylalanylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylalanylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O3/c12-9(11(16)13-7-10(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 222.1004 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |