Få mere at vide
Phenylalanin, Mikromol™
Artikelnummer. 30050163
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050163 25 mg
17978914 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050163 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0314.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Phenylalanin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Phenylalanine
CAS 150-30-1
Analyt- eller komponentnavne DL-Phenylalanine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Phenylalanine, Aspartame Imp. C (EP) as Racemate, Alanine, phenyl-, DL- (8CI), 2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropionic acid, DL-3-Phenylalanine, DL-Phenylalanine, DL-beta-Phenyl-alpha-alanine, DLPA, NSC 9959, Alanine, beta-phenyl- (3CI), (+/-)-3-Phenyl-2-aminopropanoic acid, (+/-)-Phenylalanine, (+/-)-beta-Phenyl-alpha-alanine, DL-alpha-Amino-beta-phenylpropionic acid, Aspartame Impurity C as racemate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
SMIL NC(Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 165,079 g/mol