Få mere at vide
Phenylalanin (L-Phenylalanin), Mikromol™
Artikelnummer. 17938764
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17938764 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17938764 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1560.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Phenylalanin (L-Phenylalanin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine
CAS 63-91-2
Analyt- eller komponentnavne L-Phenylalanine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nateglinide Imp. D (EP), Tyrosine Imp. A (EP), L-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, L- (4CI,7CI,8CI), (-)-Phenylalanine, (2S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-(-)-Phenylalanine, (S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid, (S)-Phenylalanine, (S)-alpha-Amino-beta-phenylpropionic acid, (S)-alpha-Aminobenzenepropanoic acid, (S)-alpha-Aminohydrocinnamic acid, 11: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 151: PN: US20070015162 SEQID: 161 claimed protein, 175: PN: EP2071334 SEQID: 191 claimed protein, 175: PN: WO2009077864 SEQID: 191 claimed protein, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenylalanine, 34: PN: AU2005201745 SEQID: 22 claimed protein, 356: PN: US20070026454 SEQID: 366 claimed protein, 49: PN: WO2010069074 SEQID: 47 claimed sequence, Antibiotic FN 1636, Benzenepropanoic acid, alpha-amino-, (S)-, L-(-)-Phenylalanine, L-Alanine, 3-phenyl-, NSC 79477, Phenyl-alpha-alanine, Phenylalanine, beta-Phenyl-L-alanine, beta-Phenyl-alpha-alanine, Aspartame Imp. C (EP), GV 112054X, Aspartame Impurity C (EP), Nateglinide Impurity D, Tyrosine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Mængde 250 mg
Formel vægt 165,079 g/mol