Få mere at vide
Phenylalanin (L-Phenylalanin), LoGiCal
Artikelnummer. 30458390
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458390 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458390 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1560.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Phenylalanin (L-Phenylalanin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine
CAS 63-91-2
Analyt- eller komponentnavne L-Phenylalanine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nateglinide Imp. D (EP), Tyrosine Imp. A (EP), L-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, L- (4 CI,7 CI,8 CI), (-)-Phenylalanine, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X
InChI formel InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2 S)-2-amino-3-phenylpropansyre
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Mængde 10 mg
Formel vægt 165,079 g/mol