Få mere at vide
Phenylacetylglutamine, MedChemExpress
Beskrivelse
Phenylacetylglutamine is a colonic microbial metabolite from amino acid fermentation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylacetylglutamine |
| CAS | 28047-15-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H16N2O4 |
| Synonym | NSC 203800 Phenylacetyl-L-glutamine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (378.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (94.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@H](CCC(N)=O)NC(CC1=CC=CC=C1)=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.28 |
| Mængde | 50 mg |
| Vis mere |