Få mere at vide
Phenylacetylene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -44.8°C |
| Tæthed | 0.93 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 142°C to 144°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00008570 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Phenylacetylene, Ethynylbenzene, Phenylacetylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.13 |
| Grad | Research |