Få mere at vide
Phenylacetylen, 98+%
Artikelnummer. 11450103
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450103 100 g 100g
11440103 25 g -
11460103 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450103 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12139.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    903.00 DKK
    812.65 DKK / 100g
    Spare 90.35 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102,136 g/mol
Phenylacetylen er involveret i fremstillingen af styren ved reduktion med Lindlar-katalysator. Det bruges til at studere mekanismen for den palladium-katalyserede phenylacetylenoxidative carbonyleringsreaktion. Det bruges også i polymerisationsprocessen til fremstilling af polyphenylacetylen, nemlig 1,2,4-triphenylbenzen og 1,3,5-triphenylbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylacetylen er involveret i fremstillingen af styren ved reduktion med Lindlar-katalysator. Det bruges til at studere mekanismen for den palladium-katalyserede phenylacetylenoxidative carbonyleringsreaktion. Det bruges også i polymerisationsprocessen til fremstilling af polyphenylacetylen, nemlig 1,2,4-triphenylbenzen og 1,3,5-triphenylbenzen.
Opløselighed Ikke blandbar med
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer, halogener, alkalimetaller og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-74-3
Molekylær formel C8H6
Molekylvægt (g/mol) 102.136
MDL nummer MFCD00008570
InChI nøgle UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
PubChem CID 10821
IUPAC navn ethynylbenzen
SMIL C#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetylene
Smeltepunkt -45 °C
Tæthed 0.93
Kogepunkt 142 °C til 144 °C
Flammepunkt 27 °C (81 °F)
Brydningsindeks 1.548
Mængde 100 g
FN nummer UN3295
Beilstein 605461
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,3861
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 102.14
Procent renhed ≥98%