Få mere at vide
Phenylacetylen, 98+%
Artikelnummer. 11440103
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440103 25 g -
11450103 100 g 100g
11460103 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440103 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12139.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102,136 g/mol
Phenylacetylen er involveret i fremstillingen af styren ved reduktion med Lindlar-katalysator. Det bruges til at studere mekanismen for den palladium-katalyserede phenylacetylenoxidative carbonyleringsreaktion. Det bruges også i polymerisationsprocessen til fremstilling af polyphenylacetylen, nemlig 1,2,4-triphenylbenzen og 1,3,5-triphenylbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylacetylen er involveret i fremstillingen af styren ved reduktion med Lindlar-katalysator. Det bruges til at studere mekanismen for den palladium-katalyserede phenylacetylenoxidative carbonyleringsreaktion. Det bruges også i polymerisationsprocessen til fremstilling af polyphenylacetylen, nemlig 1,2,4-triphenylbenzen og 1,3,5-triphenylbenzen.
Opløselighed Ikke blandbar med
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer, halogener, alkalimetaller og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-74-3
Molekylær formel C8H6
Molekylvægt (g/mol) 102.136
MDL nummer MFCD00008570
InChI nøgle UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
PubChem CID 10821
IUPAC navn ethynylbenzen
SMIL C#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetylene
Smeltepunkt -45 °C
Tæthed 0.93
Kogepunkt 142 °C til 144 °C
Flammepunkt 27 °C (81 °F)
Brydningsindeks 1.548
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 605461
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,3861
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 102.14
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylacetylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethynyl-benzene