Få mere at vide
Phenylacetylen, 98%, ren
Artikelnummer. 11934461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11934461 500 g Glasflaske 500g
10468120 25 g Glasflaske 25g
10041830 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11934461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152465000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-74-3
Molekylær formel C8H6
Molekylvægt (g/mol) 102.14
InChI nøgle UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
PubChem CID 10821
IUPAC navn ethynylbenzen
SMIL C#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetylene
Smeltepunkt -44,8 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 142,0 °C til 144,0 °C
Flammepunkt 31 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C≡CH
Brydningsindeks 1,5470 til 1,5500
Mængde 500 g
Beilstein 05,511
Merck Index 15,391
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandbar med alkohol, ether og andre organiske opløsningsmidler
Formel vægt 102.14
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Væske