Få mere at vide
Phenylacetylen, 98%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10041830
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-74-3
Molekylær formel C8H6
Molekylvægt (g/mol) 102.14
InChI nøgle UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
PubChem CID 10821
IUPAC navn ethynylbenzen
SMIL C#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetylene
Smeltepunkt -44.8°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 142.0°C to 144.0°C
Flammepunkt 31°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C≡CH
Brydningsindeks 1.5470 to 1.5500
Mængde 100 g
Beilstein 05,511
Merck Index 15,391
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and other organic,solvents
Formel vægt 102.14
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Væske