Få mere at vide
Phenylacetylasparagine, Mikromol™
Artikelnummer. 30051607
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051607 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051607 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0765.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phenylacetylasparagine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetylasparagine
CAS 2752-49-0
Analyt- eller komponentnavne Phenylacetylasparagine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H14 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenylacetylasparagine
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O4/c13-10(15)7-9(12(17)18)14-11(16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,13,15)(H,14,16)(H,17,18)/t9-/m0/s1
SMIL NC(=O)C[C@H](NC(=O)Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-4-amino-4-oxo-2-[(2-phenylacetyl)amino]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 250.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 250.0954 g/mol