Få mere at vide
Phenylacetyl L-Glutamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylacetyl L-Glutamine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O4/c14-11(16)7-6-10(13(18)19)15-12(17)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,17)(H,18,19)/t10-/m0/s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 264.111 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |