Få mere at vide
Phenylacetyldisulfid, TRC
Artikelnummer. 30425505
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30425505 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30425505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33559825MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetyl Disulfide
CAS 15088-78-5
Molekylær formel C16 H14 O2 S2
Mængde 25 mg
Synonym Bis(phenylacetyl) Disulfide, Di(phenylacetyl) Disulfide, PADS
InChI formel InChI=1S/C16H14O2S2/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)19-20-16(18)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMIL O=C(Cc1ccccc1)SSC(=O)Cc2ccccc2
IUPAC navn S-(2-phenylacetyl)sulfanyl 2-phenylethanethioat
Molekylvægt (g/mol) 302.411
Formel vægt 302.044