Få mere at vide
Phenylacetyl-d5 Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylacetyl-d5 Chloride |
| CAS | 216966-11-9 |
| Molekylær formel | C8H2D5ClO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Phenylacetyl-d5 Chloride, 2-Phenylethanoyl-d5 Chloride, Phenylacetic-d5 Acid Chloride, Phenylacetic-d5 Chloride, Phenylacetyl-d5 Chloride, α-Phenylacetyl-d5 Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | ClC(CC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O |
| IUPAC navn | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.62 |