Få mere at vide
Phenylacetylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11494030
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494030 500 g 500g
11484030 100 g 100g
11431567 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494030 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24987.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 103-80-0 | C8H7ClO | 154,59 g/mol
Phenylacetylchlorid anvendes til fremstilling af 1,2-diphenyl-ethanon ved reaktion med iodbenzen under anvendelse af tetrabutylammoniumtetrafluorborat som en faseoverførselskatalysator. Det er meget udbredt i den kemiske industri til fremstilling af farvestoffer og farmaceutiske produkter. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af penicillin. Yderligere bruges det til at fremstille estere til smagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylacetylchlorid anvendes til fremstilling af 1,2-diphenyl-ethanon ved reaktion med iodbenzen under anvendelse af tetrabutylammoniumtetrafluorborat som faseoverførselskatalysator. Det er meget udbredt i den kemiske industri til fremstilling af farvestoffer og farmaceutiske produkter. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af penicillin. Yderligere bruges det til at fremstille estere til smagsstoffer.
Opløselighed Blandbar med
alkohol og æter.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med aminer, de mest almindelige metaller, stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-80-0
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.59
MDL nummer MFCD00000729
InChI nøgle VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
PubChem CID 7679
IUPAC navn 2-phenylacetylchlorid
SMIL ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetyl chloride
Tæthed 1.168
Kogepunkt 225 °C
Flammepunkt 102 °C (215 °F)
Brydningsindeks 1.5325
Mængde 500 g
FN nummer UN2577
Beilstein 742254
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol og æter.
Formel vægt 154.6
Procent renhed 98%