Få mere at vide
Phenylacetylchlorid, 98%
Beskrivelse
Phenylacetylchlorid anvendes til fremstilling af 1,2-diphenyl-ethanon ved reaktion med iodbenzen under anvendelse af tetrabutylammoniumtetrafluorborat som en faseoverførselskatalysator. Det er meget udbredt i den kemiske industri til fremstilling af farvestoffer og farmaceutiske produkter. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af penicillin. Yderligere bruges det til at fremstille estere til smagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phenylacetylchlorid anvendes til fremstilling af 1,2-diphenyl-ethanon ved reaktion med iodbenzen under anvendelse af tetrabutylammoniumtetrafluorborat som faseoverførselskatalysator. Det er meget udbredt i den kemiske industri til fremstilling af farvestoffer og farmaceutiske produkter. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af penicillin. Yderligere bruges det til at fremstille estere til smagsstoffer.
Opløselighed Blandbar med
alkohol og æter.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med aminer, de mest almindelige metaller, stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylacetyl chloride |
| Tæthed | 1.168 |
| Kogepunkt | 225 °C |
| Flammepunkt | 102 °C (215 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5325 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2577 |
| Beilstein | 742254 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Blandet med alkohol og æter. |
| Vis mere |