Få mere at vide
Phenylacetylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10479630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10479630 500 g 500g
10143660 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10479630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130305000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 103-80-0 | C8H7ClO | 154,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-80-0
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.59
MDL nummer MFCD00000729
InChI nøgle VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
PubChem CID 7679
IUPAC navn 2-phenylacetylchlorid
SMIL ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetyl chloride
Navn note 98%
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 94,0 °C til 95,0 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt 102 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2COCl
Brydningsindeks 1,5320 til 1,5330
Mængde 500 g
Beilstein 09,436
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer med vand
Formel vægt 154.6
Procent renhed 98%