Få mere at vide
Phenylacetyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10143660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10143660 100 g 100g
10479630 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10143660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130301000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-80-0 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-80-0
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.59
MDL nummer MFCD00000729
InChI nøgle VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
PubChem CID 7679
IUPAC navn 2-phenylacetylchlorid
SMIL ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetyl chloride
Navn note 98%
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 94.0°C to 95.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 102°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2COCl
Brydningsindeks 1.5320 to 1.5330
Mængde 100 g
Beilstein 09,436
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts with water
Formel vægt 154.6
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylacetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylacetyl chloride