Få mere at vide
Phenylacetonitrile (Benzyl Cyanide), Mikromol™
Artikelnummer. 18012100
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18012100 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012100 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0269.050100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phenylacetonitrile (Benzyl Cyanide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetonitrile
CAS 140-29-4
Analyt- eller komponentnavne Phenylacetonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H7 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenylacetonitrile, 2-Phenylacetonitrile, Benzylcyanide, Acetonitrile, phenyl- (6CI,7CI,8CI), (Cyanomethyl)benzene, 2-Phenylethanenitrile, Benzeneethanenitrile, Benzyl cyanide, Benzyl nitrile, NSC 118418, NSC 3407, Phenacetonitrile, alpha-Cyanotoluene, alpha-Phenylacetonitrile, alpha-Tolunitrile, omega-Cyanotoluene, Triamterene Impurity D
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
SMIL N#CCc1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylacetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 117.0578 g/mol