missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenylacetonitrile-alpha,alpha-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylacetonitrile-2,2-D2 |
| CAS | 935-66-0 |
| Molekylær formel | C8 2H2 H5 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetonitrile-d2, Acetonitrile-d2, phenyl- (7 CI,8 CI), Dideutero(phenyl)acetonitrile, Benzyl cyanide-2,2-d2, 2,2-Dideuterio-2-phenylacetonitrile, Phenylacetonitrile-2,2-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5 H,6H2/i6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C#N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-phenylacetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.16 |
| Formel vægt | 119.07 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?