Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylacetic acid |
| Smeltepunkt | 75,0 °C til 78,0 °C |
| Tæthed | 1.0800 g/mL |
| Kogepunkt | 265,0 °C |
| Flammepunkt | 132 °C |
| Analyseprocentområde | 98.5% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5CH2CO2H |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 09, 431 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phenylacetic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .