Få mere at vide
Phenylacetamid, Mikromol™
Beskrivelse
Phenylacetamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylacetamide |
| CAS | 103-81-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phenylacetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Phenylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10) |
| SMIL | NC(=O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-phenylacetamid |
| Vis mere |