Få mere at vide
Phenylacetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049652
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049652 100 mg
30050265 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049652 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0169.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Phenylacetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetamide
CAS 103-81-1
Analyt- eller komponentnavne Phenylacetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Phenylacetamide
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
SMIL NC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylacetamid
Molekylvægt (g/mol) 135.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 135.0684 g/mol