Få mere at vide
Phenylvinylsulfon, TRC
Artikelnummer. 30420709
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30420709 1 g
1 options
Artikelnummer. 30420709 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3383301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl Vinyl Sulfone
CAS 5535-48-8
Molekylær formel C8H8O2S
Mængde 1 g
Synonym (Ethenylsulfonyl)benzene, Ethenyl Phenyl Sulfone, NSC 35394, URI 744, Vinylsulfonylbenzene
InChI formel InChI=1S/C8H8O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
SMIL C=CS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC navn ethenylsulfonylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 168.21
Formel vægt 168.0245