Få mere at vide
Phenyl vinylsulfid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10521081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10521081 1 mL Glasflaske 1ml
1 options
Artikelnummer. 10521081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210150010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl vinyl sulfide
Navn note 97%
CAS 1822-73-7
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 94°C to 95°C (25.0 mmHg)
Flammepunkt 45°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8S
Lineær formel C6H5SCH=CH2
Brydningsindeks 1.5877 to 1.5897
MDL nummer MFCD00009646
Mængde 1 mL
Beilstein 06, II, 288
Specifik vægtfylde 1.04
Synonym phenyl vinyl sulfide, phenylthioethene, phenyl vinyl sulphide, phenylthio ethylene, vinylthiobenzene, benzene, ethenylthio, vinyl phenyl sulfide, sulfide, phenyl vinyl, vinylsulfanyl benzene, phenyl vinyl thioether
InChI nøgle GMPDOIGGGXSAPL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CSC1=CC=CC=C1
IUPAC navn ethenylsulfanylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 136.21
PubChem CID 74572
Formel vægt 136.21
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl vinyl sulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.