Få mere at vide
Phenyltrifluormethylsulfid, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl trifluoromethyl sulfide |
| Tæthed | 1.249 |
| Kogepunkt | 140 °C til 142 °C |
| Flammepunkt | 37 °C (98 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.4655 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 2043134 |
| Formel vægt | 178.18 |
| Vis mere |