Få mere at vide
Phenyltrifluormethylsulfid, 98 %
Artikelnummer. 11338235
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338235 1 g 1g
11348235 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338235 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10114.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 456-56-4 | C7H5F3S | 178,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-56-4
Molekylær formel C7H5F3S
Molekylvægt (g/mol) 178.17
MDL nummer MFCD00040839
InChI nøgle YQQKTCBMKQQOSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl trifluoromethyl sulfide, trifluoromethylthiobenzene, trifluoromethylthio benzene, trifluoromethyl thio benzene, benzene, trifluoromethyl thio, trifluoromethyl phenyl sulfide, phenyl trifluoromethyl sulphide, pubchem10400, phenyl trifluoromethylsulfide
PubChem CID 68011
IUPAC navn trifluormethylsulfanylbenzen
SMIL FC(F)(F)SC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl trifluoromethyl sulfide
Tæthed 1.249
Kogepunkt 140°C to 142°C
Flammepunkt 37°C (98°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.4655
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2043134
Formel vægt 178.18
Procent renhed 98%