Få mere at vide
Phenyl trifluoroacetate, 98%
Artikelnummer. 11429217
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429217 25 g 25g
11419217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21304.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 500-73-2 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 500-73-2
Molekylær formel C8H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 190.121
MDL nummer MFCD00039232
InChI nøgle DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, phenyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, phenyl ester, trifluoroacetic acid phenyl ester, phenyltrifluoroacetate, acmc-209kjz, dvcmyaiusosiqp-uhfffaoysa
PubChem CID 68143
IUPAC navn phenyl 2,2,2-trifluoroacetate
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl trifluoroacetate
Tæthed 1.276
Kogepunkt 146°C to 147°C
Flammepunkt 52°C (127°F)
Brydningsindeks 1.423
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 190.12
Procent renhed 98%