Få mere at vide
Phenylsulfon, TRC
Artikelnummer. 30135152
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30135152 25 g
1 options
Artikelnummer. 30135152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33687025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl sulfone
CAS 127-63-9
Molekylær formel C12 H10 O2 S
Mængde 25 g
Synonym Dapsone, Benzene, 1,1′-sulfonylbis-
InChI formel InChI=1S/C12H10O2S/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL O=S(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn benzensulfonylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 218.27
Formel vægt 218.0402