Få mere at vide
Phenylsulfoxid, 97%
Artikelnummer. 10616722 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10616722 100 g Glasflaske 100g
10407720 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616722 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130971000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 945-51-7 | C12H10OS | 202,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 945-51-7
Molekylær formel C12H10OS
Molekylvægt (g/mol) 202.27
MDL nummer MFCD00002085
InChI nøgle JJHHIJFTHRNPIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfoxide, phenyl sulfoxide, sulfinyldibenzene, phenylsulfinylbenzene, diphenyl sulphoxide, sulfoxide, diphenyl, diphenylsulfoxide, benzene, 1,1'-sulfinylbis, 1,1'-sulfinyldibenzene, phenylsulfinyl benzene
PubChem CID 13679
IUPAC navn benzensulfinylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl sulfoxide
Navn note 97%
Smeltepunkt 66,0 °C til 71,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 206,0 °C til 208,0 °C (13,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2SO
Mængde 100 g
Beilstein 06, 300
Fieser 01,348; 17,365
Formel vægt 202.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver