Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl sulfoxide |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | 66,0 °C til 71,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 206,0 °C til 208,0 °C (13,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C6H5)2SO |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |