Få mere at vide
(Phenyl sulfone)-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Phenyl sulfone)-d10 |
| CAS | 21885-27-8 |
| Molekylær formel | C12 D10 O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2S/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])S(=O)(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)sulfonylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.333 |
| Formel vægt | 228.103 |