Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Phenyl-Sil deaktiveret kapillærsøjle
Artikelnummer. 10092891 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10092891
Brand: Macherey-Nagel™ 723348.10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spezifikation
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Type Deaktiveret kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Til brug med (applikation) Udarbejdelse af kapillærsøjleanalyse
Temperaturområde 320 °C
Længde (metrisk) 10 m
Mængde 1 hver
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt