Få mere at vide
Cytiva Phenyl Sepharose™ Højtydende medier
Artikelnummer. 10668502 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
75 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10668502 75 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10668502 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17108201
Designet til mellemliggende og polerende trinrensningstrin
  • Hydrofob interaktionschromatografi (HIC) medier sammensat af stærkt tværbundne agaroseperler med aromatiske phenylfunktionelle grupper
  • Høj opløsning på grund af mindre μ34 m perlestørrelse
  • Kemisk stabilitet for effektiv CIP og desinficering
  • Fås i færdigpakkede kolonner som f.eks HiPrep™ , HiScreen™ , og HiTrap™ plus laboratorium og BioProcess pakkestørrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 75 ml
Stabilitet Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 1 M NaOH, 1 M eddikesyre, 30 % acetonitril, 70 % ethanol, 30 % isopropanol, 6 M guanidin-hydrochlorid, 8 M urinstof, , 3 M ammoniumsulfat, ioniske detergenter, ikke-ioniske detergenter, polære organiske opløsningsmidler, 2 % natriumsulfat
Til brug med (applikation) Til mellemliggende oprensnings- og poleringsanvendelser
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Produkttype Phenyl Sepharose Højtydende medier
Flowhastighed 100 til 200 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 24 til 44μ m
Højde (engelsk) Seng 11,8''
Højde (metrisk) Seng 30 cm
Maks. Tryk 300 kPa
Matrix 6% tværbundet agarose
pH-område 3 til 13
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Phenyl
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl Sepharose High Performance
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.